Stampa…
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1349-1G OR1349-250MG
APOSOR1349-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1349-1G APOSOR1349-250MG
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659894
CAS Number: 850429-51-5