3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Bromoacetyl)-4-methylfurazan, 2-Bromo-1-(4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)ethan-1-one
OR13483-1G
OR13483-100MG
OR13483-250MG
APOSOR13483-1GEA
604
EUR
APOSOR13483-1G
APOSOR13483-100MG
APOSOR13483-250MG
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Formula:
C₅H₅BrN₂O₂ Peso molecolare: 205,009 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00505140 CAS Number: 165066-97-7 |