Stampa…
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxy-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR13446-1G OR13446-100MG
APOSOR13446-1GEA 125 EUR
APOSOR13446-1G APOSOR13446-100MG
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₉N₃O₂
Peso molecolare: 191,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461394
CAS Number: 300691-07-0