Stampa…
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13439-100MG OR13439-1G OR13439-250MG
APOSOR13439-100MGEA 109 EUR
APOSOR13439-100MG APOSOR13439-1G APOSOR13439-250MG
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03308601
CAS Number: 52395-92-3