Stampa…
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1343-1G OR1343-5G OR1343-100MG
APOSOR1343-1GEA 212 EUR
APOSOR1343-1G APOSOR1343-5G APOSOR1343-100MG
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659902
CAS Number: 235426-31-0