Stampa…
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13424-100MG OR13424-1G OR13424-250MG
APOSOR13424-100MGEA 120 EUR
APOSOR13424-100MG APOSOR13424-1G APOSOR13424-250MG
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00227022
CAS Number: 140845-50-7