2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O Punto di ebollizione: 190…191 °C (17 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01566912 CAS Number: 88372-33-2 |