Stampa…
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13275-100MG OR13275-50MG
APOSOR13275-100MGEA 315 EUR
APOSOR13275-100MG APOSOR13275-50MG
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Formula: C₈H₁₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 204,654 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02237589
CAS Number: 375359-83-4