Stampa…
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13244-10G OR13244-1G OR13244-5G
APOSOR13244-10GEA 350 EUR
APOSOR13244-10G APOSOR13244-1G APOSOR13244-5G
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871309
CAS Number: 102872-33-3