Stampa…
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13180-1G OR13180-250MG
APOSOR13180-1GEA 17.6 EUR
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Peso molecolare: 202,638 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06407995
CAS Number: 19499-60-6