4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(2-Methoxycarbonylethyl)phenylboronic acid, (4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
Formula:
C₁₀H₁₃BO₄ Punto di fusione: 90…94 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04115640 CAS Number: 850568-44-4 |