Stampa…
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Tris(phenylethynyl)benzene
OR13103-1G OR13103-250MG OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA 84.4 EUR
APOSOR13103-1G APOSOR13103-250MG APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Formula: C₃₀H₁₈
Peso molecolare: 378,464 g/mol
Punto di fusione: 141…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861404
CAS Number: 118688-56-5