Stampa…
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[(Pyridin-4-yl)oxy]piperidine dihydrochloride
OR13003-1G OR13003-250MG
APOSOR13003-1GEA 868 EUR
APOSOR13003-1G APOSOR13003-250MG
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Peso molecolare: 251,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117748
CAS Number: 1171481-61-0