Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁ClO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05863880 CAS Number: 242459-85-4 UN: 1760 ADR: 8,III |