1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(1H-Imidazol-1-yl)ethylamine dihydrobromide
Formula:
C₅H₉N₃·2BrH Peso molecolare: 272.969 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117725 CAS Number: 167298-66-0 |