Stampa…
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[1-(Carboxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]toluene, 1-(Carboxymethyl)-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
OR1297-1G OR1297-250MG
APOSOR1297-1GEA 444 EUR
APOSOR1297-1G APOSOR1297-250MG
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 216,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665965
CAS Number: 959573-30-9