Stampa…
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(p-Tolyloxy)benzoic acid, 4-(2-Carboxyphenoxy)toluene
OR12947-100MG OR12947-250MG
APOSOR12947-100MGEA 51 EUR
APOSOR12947-100MG APOSOR12947-250MG
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00439673
CAS Number: 21905-69-1