Stampa…
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12944-1G OR12944-5G
APOSOR12944-1GEA 505 EUR
APOSOR12944-1G APOSOR12944-5G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00439674
CAS Number: 6325-68-4