Stampa…
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Pyrazin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12896-100MG OR12896-250MG OR12896-1G
APOSOR12896-100MGEA 144 EUR
APOSOR12896-100MG APOSOR12896-250MG APOSOR12896-1G
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Peso molecolare: 200,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840028
CAS Number: 887344-43-6