Stampa…
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl piperidin-4-yl sulphone hydrochloride, 4-Benzenesulphonylpiperidine Hydrochloride
OR12886-1G OR12886-5G
APOSOR12886-1GEA 230 EUR
APOSOR12886-1G APOSOR12886-5G
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO₂S·ClH
Peso molecolare: 261,768 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840151
CAS Number: 1172500-91-2