Stampa…
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Piperazin-2-yl)pyridine trihydrochloride
OR12885-250MG OR12885-1G
APOSOR12885-250MGEA 430 EUR
APOSOR12885-250MG APOSOR12885-1G
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Formula: C₉H₁₃N₃·3ClH
Peso molecolare: 272,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702426
CAS Number: 1171887-03-8