4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₆N₂·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840136 CAS Number: 1172465-66-5 |