Stampa…
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Pyridin-3-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12879-1G OR12879-250MG
APOSOR12879-1GEA 1140 EUR
APOSOR12879-1G APOSOR12879-250MG
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Peso molecolare: 249,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840135
CAS Number: 1172053-95-0