Stampa…
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]toluene hydrochloride
OR12875-1G OR12875-250MG
APOSOR12875-1GEA 326 EUR
APOSOR12875-1G APOSOR12875-250MG
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉N·ClH
Peso molecolare: 225,758 g/mol
Punto di fusione: 202…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840141
CAS Number: 165110-20-3