Stampa…
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]anisole hydrochloride
OR12871-1G OR12871-250MG OR12871-5G
APOSOR12871-1GEA 199 EUR
APOSOR12871-1G APOSOR12871-250MG APOSOR12871-5G
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉NO·ClH
Peso molecolare: 241,757 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840137
CAS Number: 37581-27-4