Stampa…
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1287-1G OR1287-250MG
APOSOR1287-1GEA 190 EUR
APOSOR1287-1G APOSOR1287-250MG
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₇N₅
Peso molecolare: 197,196 g/mol
Punto di fusione: 275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084876
CAS Number: 175205-75-1