Stampa…
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12859-1G OR12859-250MG
APOSOR12859-1GEA 870 EUR
APOSOR12859-1G APOSOR12859-250MG
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₅NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840098
CAS Number: 154108-33-5