Stampa…
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12857-100MG OR12857-250MG
APOSOR12857-100MGEA 377 EUR
APOSOR12857-100MG APOSOR12857-250MG
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂ClNO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840094
CAS Number: 1172507-31-1