Stampa…
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Pyridin-2-yl)oxy]piperidine dihydrochloride
OR12806-1G OR12806-250MG OR12806-5G
APOSOR12806-1GEA 282 EUR
APOSOR12806-1G APOSOR12806-250MG APOSOR12806-5G
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840120
CAS Number: 313490-36-7