Stampa…
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylbenzenesulphonyl chloride, Biphenyl-2-sulphonyl chloride
OR12793-100MG OR12793-1G OR12793-250MG
APOSOR12793-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR12793-100MG APOSOR12793-1G APOSOR12793-250MG
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-2-sulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO₂S
Peso molecolare: 252,717 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02246591
CAS Number: 2688-90-6
UN: 3261
ADR: 8,III