Stampa…
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Morpholin-2-yl)benzene hydrochloride
OR12786-1G OR12786-5G OR12786-10G
APOSOR12786-1GEA 143 EUR
APOSOR12786-1G APOSOR12786-5G APOSOR12786-10G
2-Phenylmorpholine hydrochloride
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 199,677 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03869024
CAS Number: 23972-42-1