Stampa…
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(2-Amino-2-phenylethyl)morpholine, α-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzylamine
OR12713-100MG OR12713-1G OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA 105 EUR
APOSOR12713-100MG APOSOR12713-1G APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O
Peso molecolare: 206,284 g/mol
Punto di ebollizione: 130…134 °C (2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862532
CAS Number: 38060-08-1
UN: 2735
ADR: 8,III