Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12708-250MG OR12708-50MG
APOSOR12708-250MGEA 244 EUR
APOSOR12708-250MG APOSOR12708-50MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
2-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethanesulphonyl chloride
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631949
CAS Number: 885950-96-9
UN: 1759
ADR: 8,III