N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12706-1G
OR12706-250MG
APOSOR12706-1GEA
126
EUR
APOSOR12706-1G
APOSOR12706-250MG
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862528 CAS Number: 31788-88-2 |