2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Amino-1-phenylethyl)pyrrolidine dihydrochloride, β-(Pyrrolidin-1-yl)phenethylamine dihydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₈N₂·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08445576 CAS Number: 31788-96-2 |