Stampa…
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1268-1G OR1268-250MG OR1268-5G
APOSOR1268-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1268-1G APOSOR1268-250MG APOSOR1268-5G
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole
Formula: C₁₁H₈BrNO₂
Punto di fusione: 109…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173898
CAS Number: 14731-14-7
UN: 3261
ADR: 8,III