Stampa…
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [4-(2-Chlorophenyl)phenyl]methylamine hydrochloride
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 466 EUR
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Peso molecolare: 254,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089431
CAS Number: 518357-42-1