Stampa…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12639-250MG OR12639-1G OR12639-5G
APOSOR12639-250MGEA 199 EUR
APOSOR12639-250MG APOSOR12639-1G APOSOR12639-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Peso molecolare: 236,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702650
CAS Number: 1209459-93-7