5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12623-1G
OR12623-250MG
APOSOR12623-1GEA
323
EUR
APOSOR12623-1G
APOSOR12623-250MG
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₅H₆N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10699178 CAS Number: 58364-97-9 |