Stampa…
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [4-(Methylamino)but-1-yl]benzene hydrochloride, 1-(Methylamino)-4-phenylbutane hydrochloride
OR12593-1G OR12593-5G OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA 159 EUR
APOSOR12593-1G APOSOR12593-5G APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇N·ClH
Peso molecolare: 199,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445574
CAS Number: 148252-36-2