4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine dihydrochloride, N-Methyl-1-(pyridin-4-yl)methylamine dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₀N₂·2ClH Peso molecolare: 195.09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840113 CAS Number: 128739-16-2 UN: 3259 ADR: 8 III |