Stampa…
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Chlorosulphonyl)-4'-methyldiphenyl ether, 4-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]toluene
OR12564-100MG OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA 55.3 EUR
APOSOR12564-100MG APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₃S
Peso molecolare: 282,743 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089489
CAS Number: 885950-86-7
UN: 3261
ADR: 8,III