Stampa…
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12560-100MG OR12560-250MG OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA 224 EUR
APOSOR12560-100MG APOSOR12560-250MG APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089485
CAS Number: 501697-55-8
UN: 1759
ADR: 8,III