Stampa…
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12557-250MG OR12557-1G
APOSOR12557-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR12557-250MG APOSOR12557-1G
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₂ClNO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089409
CAS Number: 1171023-50-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III