Stampa…
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12545-1G OR12545-250MG OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA 317 EUR
APOSOR12545-1G APOSOR12545-250MG APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO
Punto di fusione: 191…192 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202347
CAS Number: 73568-41-9