Stampa…
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-3-(Methoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine, [trans-4-(Methoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]benzene
OR12541-1G OR12541-250MG OR12541-5G
APOSOR12541-1GEA 288 EUR
APOSOR12541-1G APOSOR12541-250MG APOSOR12541-5G
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862546
CAS Number: 156469-70-4