1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₆H₂₁NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02089475 CAS Number: 221142-28-5 |