Stampa…
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Pyrrolidin-2-yl)toluene, 2-(o-Tolyl)pyrrolidine
OR12510-1G OR12510-5G
APOSOR12510-1GEA 335 EUR
APOSOR12510-1G APOSOR12510-5G
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02663451
CAS Number: 129540-23-4