3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅BrOS Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01859831 CAS Number: 70260-05-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |