Stampa…
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12435-1G OR12435-250MG OR12435-50MG
APOSOR12435-1GEA 400 EUR
APOSOR12435-1G APOSOR12435-250MG APOSOR12435-50MG
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde 95%
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 93…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817506
CAS Number: 921938-80-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III